missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bovine IL-4 ELISA Kit

Bovine IL-4 quantitates bovine IL-4 in serum, plasma, supernatant.

Marca:  Invitrogen™ EB12RB

452.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17194313

  • 678.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Bovine IL-4 quantitates bovine IL-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IL-4.

La interleucina-4 (IL-4) es una citoquina pleiotrópica, inmunomoduladora producida por las células T activadas, y sirve como ligando para el receptor de la interleucina 4. La IL-4 ha demostrado tener una amplia gama de acciones. El receptor de interleucina 4 también se une a la IL13, lo que puede contribuir a muchas funciones superpuestas de esta citoquina y la IL13. STAT6, un transductor de señal y activador de transcripción, ha demostrado desempeñar un papel importante en la mediación de la señal reguladora inmune de IL-4. El gen IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 y CSF2 forman un grupo de genes de citocinas en el cromosoma 5q. En concreto, la IL-4 se encuentra cerca de la IL13 en el cromosoma. Además, se ha visto que los genes IL-4, IL13 e IL5 están coordinados por varios elementos reguladores de largo alcance sobre un rango de 120 kilobasa en el cromosoma. IL-4 delta 2 es una variante de empalme conocida de IL-4.
Especificaciones

Especificaciones

Factor de crecimiento de células B 1; Factor estimulante de células B 1; Factor estimulante de células B 1; Factor de diferenciación de células B IgG; Factor estimulante de células B 1; BCGF1; BCGF-1; Binetrakin; BSF1; BSF-1; citoquina; H-IL-4; Factor de inducción IGG1; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleucina; interleucina 4; interleucina 4 variante 2; Interleucina4; interleucina-4; precursor de interleucina-4; factor estimulante de linfocitos 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra
8 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
Il4
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 8 a 2000 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
P30367
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
IL-4
4 h 45 min
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales