Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Cylinders
Dispenses reagent to avoid losing solution during normal transfer
Marca: Corning™ 6856
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Descripción
- El sistema especializado de purga de aire y circuito cerrado garantiza la ausencia de pérdida de reactivo durante la dispensación, así como cuando el dispositivo no está en uso
- Incluye cuatro adaptadores con diámetros diferentes para uso universal con varios tamaños de frasco
- El tubo de aspiración telescópico se puede ajustar suavemente a diferentes alturas de frasco
- La herramienta de calibración permite una fácil calibración en el laboratorio con un mecanismo de recalibración integrado para garantizar la mayor reproducibilidad durante el prolongado ciclo de vida del dispensador
- Todos los dispensadores se prueban y entregan individualmente con un certificado de rendimiento
- Para dispensar líquidos orgánicos e inorgánicos
Especificaciones
25 mL | |
Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos | |
Cuatro adaptadores |