Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Mini Homogenizers
For use during the initial stages of sample preparation to break down and disrupt a range of materials such as animal or plant tissues, foodstuffs and soil. Fisherbrand™ Borosilicate Mini Homogenizers are tissue grinders manufactured from durable borosilicate glass.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03008kg
Código de producto. 11522443
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Ideal for micro tissue work
  • Bodies are clear precision glass
  • Pestles have ground glass working length
Especificaciones
Especificaciones
Clear
Borosilicate glass
55mm
1.0mL
5.0mm diameter