Learn More
IKA™ Borosilicate Glass Uncoated Receiving Flask
Marca: IKA™ 0003742300
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Evaporador RV 10.101 | |
250 mL |
Matraz receptor | |
1 unidad |