Learn More
Robu™ Crisoles de filtros estándar de vidrio borosilicatado
Marca:  Robu™ 20305
Detalles adicionales : Peso : 0.33910kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16873006
  • 282.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
36mm
Filtración analítica en laboratorios
36mm
Crisol de filtros estándar
Vidrio de borosilicato
30 ml
56mm
5