Learn More
Robu™ Crisoles de filtros estándar de vidrio borosilicatado
Marca:  Robu™ 20081
Detalles adicionales : Peso : 0.17950kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16812996
  • 130.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
24mm
Filtración analítica en laboratorios
24mm
Crisol de filtros estándar
Vidrio de borosilicato
8 ml
42mm
1