Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug
Made of DURAN™ borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug are used to separate two immiscible liquids of different densities
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010049
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Con conector de NS y tapón de PE
- sin báscula, con tapón de vidrio macizo
- con dispositivo de retención de rosca
- material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
250 ml | |
4,0 mm | |
Paquete de 2 |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Polietileno |