Learn More
Hamilton™ Terasaki Dispenser
This multi-syringe dispenser accurately dispenses six samples simultaneously up to 50 times with the press of a lever.
Marca: Hamilton™ 201900
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Diseñado para el llenado rápido de 60 placas HLA/Terasaki de pocillos con 6,35 mm de espacio entre los pocillos
- Utiliza agujas extraíbles
- Disponible en una gama de volúmenes
Especificaciones
PTFE (émbolo) | |
Jeringa estanca a los gases | |
1 por unidad | |
Dispensador Terasaki modelo 1702 |
Muestreo de líquidos o gases | |
1702 | |
25 μl | |
Extraíble |