Learn More
Hamilton™ Terasaki Dispenser
This multi-syringe dispenser accurately dispenses six samples simultaneously up to 50 times with the press of a lever.
867.00€ - 977.00€
Especificaciones
Material | PTFE (émbolo) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de líquidos o gases |
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Modelo | 1702 |
Cantidad | 1 por unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11547914
|
Hamilton™
201900 |
25 μl |
867.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11567944
|
Hamilton™
201940 |
500 μl |
977.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Designed for rapid filling of 60 well HLA/Terasaki plates with 6.35mm well spacing
- Uses removable needles
- Available for a range of volumes
Especificaciones
PTFE (émbolo) | |
Jeringa estanca a los gases | |
1 por unidad | |
Extraíble |
Muestreo de líquidos o gases | |
1702 | |
Dispensador Terasaki modelo 1702 |