Learn More
JG Finneran Associates™ Snap Seal™ Glass Crimp Top Vials
Can be securely sealed with the patented Poly Crimp™ Seal, aluminum crimp seals or a variety of Snap Top Cap™ designs. JG Finneran Associates™ Snap Seal™ Glass Crimp Top Vials are made of clear or amber type 1 Borosilicate glass, with more glass in the neck and a StepVial design.
17.10€ - 19.25€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 2 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Cargador automático de muestras |
N.° por paquete | 100 |
Código de producto | Marca | Color | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10732392
|
JG Finneran Associates™
31811M-1232 |
Transparente | No | Sí |
19.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10137460
|
JG Finneran Associates™
31811-1232A |
Ámbar | No | No |
17.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12337049
|
JG Finneran Associates™
31811E-1232 |
Transparente | Sí | Sí |
19.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Compatible with Poly Crimp™ Seals, aluminum crimp seals, or a variety of Snap Top Cap™ designs
- More glass in the neck area minimizes breakage of the neck during decapping
- Unique StepVial design precisely centers a limited volume insert for dependable use with autosamplers
- Available with graduated marking spots, which facilitates filling vials to a desired level and viewing sample volumes
- Choose from clear or amber Type I borosilicate glass
Especificaciones
12 mm | |
2 mL | |
100 | |
32 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Cargador automático de muestras | |
Cierre de rosca (Poly Crimp™, aluminio o varios diseños de Snap Top Cap) | |
11 mm |