Learn More
Cytiva Tubos C de vidrio borosilicatado
Marca: Cytiva 19-5138-01
Detalles adicionales : Peso : 0.35600kg
Especificaciones
Columnas 16/40 | |
Vidrio de borosilicato | |
4°C |
Tubo C | |
1bar | |
60°C |