Learn More
Robu™ Embudos con filtro Buchner de vidrio de borosilicato
Marca:  Robu™ 21113
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10265791
  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
130mm (DE); 124mm (DI)
22 mm
115 mm
130 mm
Embudo de filtración Buchner
1000 ml
Vidrio de borosilicato
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis
3