Learn More
Robu™ Embudos con filtro Buchner de vidrio de borosilicato
Marca:  Robu™ 21253
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10151020
  • 75.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Especificaciones
85mm (DE); 80mm (DI)
18 mm
65 mm
85 mm
Embudo de filtración Buchner
250 ml
Vidrio de borosilicato
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis
3