Learn More
Robu™ Embudos con filtro Buchner de vidrio de borosilicato
Marca: Robu™ 21502
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
40mm (DE); 36mm (DI) | |
10 mm | |
53 mm | |
40 mm | |
Embudo de filtración Buchner |
50 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis | |
2 |