Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Automatic Burette with Intermediate Stopcock
Marca: Pyrex 3496/02AS
243.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Como la gama 3396 con llave de paso intermedia
- La llave de paso intermedia facilita el drenaje fácil del líquido en el depósito
- Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
Especificaciones
10 mL | |
0,02 mL |