Learn More
Complejo de dimetanol de trifluoruro de boro, 50-52 % de peso en BF3, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 2802-68-8, 7637-07-2, 67-56-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H8BF3O2 |
Peso molecular (g/mol) | 131.89 |
Número MDL | MFCD00071635 |
Clave InChI | MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution |
PubChem CID | 11062313 |
SMILES | CO.CO.FB(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10091990
|
Thermo Scientific Acros
158900500 |
50 g | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
10387570
|
Thermo Scientific Acros
158902500 |
250 g | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
10307530
|
Thermo Scientific Acros
158900010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de LewisIdentificadores de productos químicos
2802-68-8, 7637-07-2, 67-56-1 | |
131.89 | |
MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N | |
11062313 |
C2H8BF3O2 | |
MFCD00071635 | |
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution | |
CO.CO.FB(F)F |
Especificaciones
Boron trifluoride dimethanol complex | |
2802-68-8, 7637-07-2, 67-56-1 | |
De incoloro a amarillo | |
59.0°C (4.0 mmHg) | |
C2H8BF3O2 | |
1.34 | |
1.222 | |
Solubility in water: hydrolysis. | |
CO.CO.FB(F)F | |
131.89 | |
131.89 | |
Líquido |
50-52 wt% BF3 | |
-20.0°C | |
1.2220g/mL | |
68°C | |
BF3·2CH3OH | |
MFCD00071635 | |
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution | |
MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N | |
metanol;trifluoroborano | |
11062313 | |
≥50% (BF3) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca daños en los órganos.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.<br/
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:EN CASO DE INGESTIÓN.
NO inducir el vómito
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 220-543-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Boron trifluoride dimethanol complex
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Methyl alcohol, Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1), Boron
RUO – Research Use Only