Learn More
Complejo de trifluoruro de boro y dimetanol, 50-52 % en peso de BF3
Código de producto. 10091990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
205 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091990 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10387570 250 g Frasco de vidrio 205 GR
10307530 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158900500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2802-68-8 | C2H8BF3O2 | 131,89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2802-68-8 , 7637-07-2 , 67-56-1
Fórmula molecular C2H8BF3O2
Peso molecular (g/mol) 131.89
Número MDL MFCD00071635
Clave InChI MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
PubChem CID 11062313
SMILES CO.CO.FB(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride dimethanol complex
Nombre de nota 50-52 wt% BF3
Punto de fusión -20.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2220g/mL
Punto de ebullición 59.0°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BF3·2CH3OH
Índice de refracción 1.34
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.222
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis.
Nombre IUPAC metanol;trifluoroborano
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.89
Porcentaje de pureza ≥50% (BF3)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride dimethanol complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1), Boron
RU– Solo para uso en investigación