Learn More
Patrón de boro para ICP 10 gl en H2O, Fisher Chemical
Catalog Number 12966254
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001, también acreditado de acuerdo con la ISO/IEC 17025 y acreditado conforme con la Guía ISO 34.
Concentración 10.00g/L
Envase Frasco
Cantidad 250 mL
Disolvente o matriz H2O
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Boron (B) 10000mg/l in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .