Learn More
Nitruro de boro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
Catalog Number p-7076472
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
10043-11-5
BN
24.82
MFCD00011317
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
66227
CHEBI:50883
boranimine
B=N
10043-11-5
BN
24.82
MFCD00011317
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
66227
CHEBI:50883
boranimine
B=N
Utilizado en la producción de aleaciones. También se utiliza en la fabricación de elementos refractarios para hornos, materiales de aislamiento, maquinaria y aviación.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Forma física Varilla prensada en caliente, 6,35 mm de diámetro x 406 mm de largo
Cantidad 1 Pc.
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Bolsa