Learn More
Ácido bórico, extra puro, SLR, farmacopea europea, granular, Fisher Chemical™
Catalog Number 10102140
Click to view available options
Cantidad:
500g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
boric acid
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
boric acid
OB(O)O
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Color Blanco
Punto de fusión 169 °C
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 2,7 mbar a 20 °C.
Cantidad 1 kg
Forma física Sólido en polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.