Learn More
Boric Acid, Extra Pure, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical™
Catalog Number 10112140
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
boric acid
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
boric acid
OB(O)O
Boric Acid, Extra Pure, SLR, Eur. Ph.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 3.8 to 4.8
Color Blanco
Punto de fusión 169°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 2.7mbar at 20°C
Cantidad 500 g
Forma física Sólido en polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.