missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boric Acid ACS AR Granular, Macron Fine Chemicals™

Catalog Number p-3177019
142.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
POLYSTORMOR
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
ácido bórico
OB(O)O
Nombre del producto químico o material Boric Acid
Envase POLYSTORMOR
Cantidad 500g
Forma física Granular
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Grado ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'