Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bologna XD
Un zapato de trabajo de estilo clásico de Brogue. Su pala de cuero negro brillante y su suela de caucho de nitrilo prácticamente impenetrable permite al usuario ir de la oficina a la fábrica y volver, sin necesidad de preocuparse o cambiar de zapatos.
Marca: Emma Safety Footwear 107000-48
Detalles adicionales : Peso : 1.86300kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Certificación ESD
- Forro sin cromo
- Sanitized
Especificaciones
Bologna XD | |
Cuero | |
48 |