Learn More
Bohlender™ Disco de desgaste BOLA™ G-MRK
Disco de desgaste G-MRK para cabezales de agitador magnético (G-MRK).
Marca:  Bohlender™ C930-02
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17187174
  • 108.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adecuados para cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ G-MRK con junta esmerilada NS 29/32 o NS 45/40
Especificaciones
Especificaciones
Cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ (G-MRK) C 502-08, C 504-08
Para ejes con DE de 8 mm
Paquete de 5
PTFE-Mica