Learn More
Bohlender™ Anillos en V de repuesto BOLA™, juego de dos piezas
Juego de dos anillos en V de repuesto.
Marca: Bohlender™ D502-06
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricado con PTFE
- Juego de dos piezas con un anillo cónico y un anillo en V
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10 mm | |
M 18 x 2 | |
Un anillo cónico, un anillo en V |