Learn More
Bohlender™ Piezas interiores de repuesto EX BOLA™
Piezas interiores de repuesto EX fabricadas con PTFE-EX conductor.
Marca:  Bohlender™ D850-90
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17127314
  • 41.29€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con PTFE-EX conductor
Especificaciones
Especificaciones
PTFE-EX
14 mm
GL 25