Learn More
Bohlender™ Piezas internas de repuesto HT de PTFE/PPS BOLA™
Consta de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio).
Marca:  Bohlender™ D640-46
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10651522
  • 42.29€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El medio solo está expuesto al PTFE
  • Buena resistencia química
  • Soporta presión de hasta 10 bar
  • Apto para vacío
Especificaciones
Especificaciones
Piezas internas de repuesto de HT
Esterilizable en autoclave
Para tubos de 8 mm de DE
Diámetro externo de 4 mm
Blanco
de 250 °C
FDA
PPS/PTFE
-200 °C
GL 25
10 bar