Learn More
Bohlender™ Piezas internas de repuesto HT de PTFE/PPS BOLA™
Consta de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio).
Marca: Bohlender™ D640-22
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El medio solo está expuesto al PTFE
- Buena resistencia química
- Soporta presión de hasta 10 bar
- Apto para vacío
Compliance
FDA
Especificaciones
Piezas internas de repuesto de HT | |
Esterilizable en autoclave | |
Para tubos de 2mm de diámetro externo | |
2mm (D.E.) | |
Blanco | |
de 250 °C |
FDA | |
PPS, PTFE | |
de -200 °C | |
GL 25 | |
10 bar |