Learn More
Bohlender™ Varios distribuidores de BOLA™ para cuerpos EX
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
Rosca hembra G2/BSP2
Rosca hembra Tri-Sure 2
Varios distribuidores para cuerpos EX fabricados con PTFE-EX conductor con tapón de rosca para barriles con rosca hembra y calibre.
  • Screw cap for barrels with female thread
  • Body with GL-threaded necks made of conductive PTFE-EX
  • Bore with female thread M5x6 for connecting a grounding cable
  • GL-threaded necks for inserting a tubing with a max. O.D. of 14 mm
  • Connection of tubing or tubes by means of BOLA™ Laboratory Screw Joints EX
Material PTFE-EX
ID de cuello (métrico) Cuellos GL 2 x 18/1 x 25
Tamaño de rosca (métrico) Rosca hembra Tri-Sure 2
Para utilizar con (equipo) 2 tubos con DE de 10 mm y 1 tubo de 14 mm de diámetro exterior