Learn More
Bohlender™ Recuperador de barras de agitación magnéticas de BOLA™
Recuperadores de barras de agitación magnéticas de PTFE con imán permanente.
Marca: Bohlender™ C372-18
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
Descripción
- Recuperador de barra de agitación encapsulada con PTFE con imán permanente fuerte (Alnico 5)
- Resistencia química universal
Especificaciones
Entre 8 y 10 mm | |
0,31/0,39 pulg | |
600 mm |
23,6 in | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |