Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles BOLA™ a prueba de explosiones (EX)
Tubos flexibles con extremos cilíndricos para mejorar la conexión.
Marca:  Bohlender™ S1824-80
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12647566
  • 501.38€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conductive corrugated tubing
  • Circular corrugations around the longitudinal axis
  • Cylindrical tubing ends with a length of 40 mm can for example be connected directly to fittings, stopcocks or hose connectors
  • Together with BOLA™ Laboratory Screw Joints EX, the connection is conductive, absolutely tight and suitable for vacuum
Especificaciones
Especificaciones
8 mm
10 mm
2,5 m
10 mm
Cilíndrico
11 bar
PFA-EX
8,2 ft
Juntas de rosca de laboratorio BOLA™ EX
0,4 in
Radio de curvatura: 18 mm