Learn More
Bohlender™ Distribuidores flexibles BOLA™
Click to view available options
Descripción:
2 conectores de manguera (diámetro exterior de 9 y 12 mm)
3 conectores de manguera (diámetro exterior de 9 y 12 mm)
Descripción
- Screw cap blue made of PP
- For bottle thread GLS 80
- Distributor body with hose connectors made of PP
- Bent hose connectors on the upper side, straight hose connectors on the bottom side
- Restricted chemical resistance
Especificaciones
Color | Azul |
Descripción | 2 conectores de manguera (diámetro exterior de 9 y 12 mm) |
Diámetro interior (imperial) | 0,24 in |
Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
Material | Polipropileno |
Temperatura máxima | de 110 °C |
Temperatura máx. (imperial) | 230 °F |
Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |