Learn More
Bohlender™ Cintas de sellado planas BOLA™
Cintas de sellado planas de PTFE con forma.
Marca: Bohlender™ H959-34
Detalles adicionales : Peso : 6.96000kg
Descripción
- Cinta plana de PTFE virgen deformable con estructura de fibra ampliada
- Insípidos
- 80 mm; hasta 270 °C
- Autoadhesivo
- Fisiológicamente seguros
- No se deteriora
- Buen sellado incluso en superficies irregulares
- Resistencia química casi universal
- De montaje fácil y rápido
Especificaciones
7 mm (0,28 in) | |
0,87 in | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
0,2 in | |
22 mm | |
5 mm |