Learn More
Bohlender™ Tubos corrugados con brida BOLA™, radio de curvatura de 15 mm
Tubos corrugados con brida; tubos de PFA, 2 tapones de rosca con rosca PBTP con arandelas de silicona.
Marca:  Bohlender™ S1880-40
Detalles adicionales : Peso : 0.57600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17187664
  • 124.02€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Corrugated tubing with circular corrugations around the longitudinal axis and flanged end pieces made of PFA
  • Includes two preassembled screw caps with GL thread made of PBTP and washers made of silicone for direct connection to components and devices with GL screw neck
  • Connection is absolutely tight and suitable for vacuum
Especificaciones
Especificaciones
7,7 mm
10,7 mm
1 m
GL 18
3,4 bar
PFA
3,3 ft
NW 8
Radio de curvatura: 15 mm