Learn More
Bohlender™ Distribuidores para cartuchos BOLA™
Click to view available options
ID de cuello (métrico):
Cuellos GL 2 x 18/1 x 25
Cuellos GL 3 x 18/1 x 25
Cuellos GL 2 x 14
Cuellos GL 2 x 18
Cuellos GL 3 x 18
Tamaño de rosca (métrico):
Nalge B53
Nalge B83
S 60
S 65
S 71
S 90
Distribuidores para cartuchos de PTFE con tapón de rosca de PE.
  • Tapón de rosca de PE para diferentes roscas del cartucho
  • Cuerpo móvil con cuellos roscados GL de PTFE
  • Muy buena resistencia química
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Polietileno
Temperatura máxima de 110 °C
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
ID de cuello (métrico) Cuellos GL 3 x 18/1 x 25
Tamaño de rosca (métrico) S 90