Learn More
Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Translucent
Boats with ring handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marca: Helios Italquartz 62F00105
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Translúcido
- Incluye mango con anillo
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Plano | |
Cuarzo | |
Navecilla con mango con anillo | |
76/19 mm | |
11 mm |
Translúcido | |
Navecilla | |
76 mm x 11 mm | |
11 mm |