missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Translucent

Boats with ring handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.

Marca:  Helios Italquartz 62F00108

Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15808034

  • 233.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Translúcido
  • Incluye mango con anillo
  • Químicamente inertes
  • Excelente aislamiento eléctrico
  • Excelente robustez y durabilidad.
  • Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones

Especificaciones

Translúcido
Navecilla
180 mm x 15 mm
15 mm
Cuarzo
Navecilla con mango con anillo
180/20 mm
15 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales