Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: ToughBond Series Polyester
With permanent acrylic adhesive for rough surface applications
Marca: Brady™ 143304
Detalles adicionales : Peso : 0.09980kg
Descripción
- Color: Negro sobre blanco
- Material: Poliéster permanente
- Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
- Superficie: Revestimiento de polvo, suave, con textura/rugoso
- Aplicaciones: Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, ID de paneles, placas de clasificación, ID de datos/voz
Especificaciones
Blanco | |
Poliéster (B-483) | |
12,70 mm | |
12,70 mm | |
0,102 mm | |
Permanente | |
Brillo | |
-40°C a +120°C | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, ID de paneles, placas de clasificación, ID de datos/voz |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer, GlobalMark 2 Industrial Label Maker, BMP71 Label Printer | |
2 in. | |
0,5 in. | |
0,004 in. | |
2 x 0,5 in. (W x H) | |
Etiquetas para rotuladores BMP41/BMP51/BMP53 | |
Rectángulo | |
CSA, RoHS, UL | |
1 unidad |