Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: ToughBond Series Polyester
With permanent acrylic adhesive for rough surface applications
Marca: Brady™ 143241
Detalles adicionales : Peso : 0.09070kg
Descripción
- Color: Negro sobre blanco
- Material: Poliéster permanente
- Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
- Superficie: Revestimiento de polvo, suave, con textura/rugoso
- Aplicación(es): Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, ID de paneles, placas de clasificación, ID de datos/voz
Especificaciones
Negro | |
Poliéster (B-422) | |
12,70 mm | |
12,70 mm | |
0,102 mm | |
Acrílico | |
Satinado | |
45 lb/pulg. | |
CSA, RoHS, UL | |
1 unidad |
Impresora BMP™51 y BMP™53, BMP53 Label Printer | |
0,5 in | |
0,5 in | |
0,004 in | |
12,70 x 12,70 mm | |
Etiquetas para etiquetadoras BMP41/BMP51/BMP53 | |
Cuadrada | |
De -40 °C a +100 °C | |
Identificación de componentes y PCB electrónicos, etiqueta de códigos de barras y placas de clasificación e identificación de paneles solares |