Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: ToughBond Series Polyester
With permanent acrylic adhesive for rough surface applications
Marca:  Brady™ 143242
Detalles adicionales : Peso : 0.09070kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11902772
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Color: Black on white
  • Material: Permanent Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
  • Surface: Powder Coated, Smooth, Textured/Rough
  • Application(s): Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Purpose ID, Panel ID, Rating Plates, Voice/Data ID
Especificaciones
Especificaciones
White
Polyester (B-422)
7.62 m
25 in.
0.004 in.
0.5 x 25 in. (W x H)
BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
45 lb./in.
CSA, RoHS, UL
1 Ea.
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
0.5 in.
12.70 mm
63.5 cm
0.102 mm
Permanent
Gloss
-40°C to +100°C
Electronic PCB and component identification, Bar code label, rating plates and solar panel identification