Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo reposicionables imprimibles BMP™ serie 50
Diseñadas para su uso con diversas impresoras de etiquetas de serie 50 BMP™. Las etiquetas de tela de vinilo reposicionables de la serie 50 Brady™ BMP™ ofrecen un adhesivo reposicionable y están destinadas para su uso en el marcado de cables, la identificación de componentes o equipos, códigos de barras y otras aplicaciones de identificación generales.
Marca: Brady™ 131591
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg
Descripción
Diseñadas para su uso con diversas impresoras de etiquetas de serie BMP™50.Las etiquetas de tela de vinilo reposicionables de la serie Brady™ BMP™50 ofrecen un adhesivo reposicionable y están destinadas para su uso en el marcado de cables, la identificación de componentes o equipos, códigos de barras y otras aplicaciones de identificación generales.
- El adhesivo y el dorso de tejido ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R6200
Especificaciones
RoHS, UL | |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Tela de vinilo (B-498) | |
Ninguno | |
Impresora BMP™51 y BMP™53 | |
1 | |
1 unidad | |
1 x 1,9 pulg | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,0073 in | |
48,26 x 25,40 mm | |
1 in | |
1,9 in |
Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 | |
Negra, Blanca | |
Cartucho | |
Transferencia térmica | |
Códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, marcado de cables y alambres | |
100 etiquetas | |
2 años | |
Rectángulo | |
De -40 a 176 °F | |
55 lb/pulgadas | |
0,185 mm | |
100 ft | |
25,40 mm | |
4,83 cm |