Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine
Este electrodo combinado de pH proporciona una medición rápida y exacta que está garantizada gracias a una fabricación con precisión y el empleo de materiales de alta calidad.
Marca: SI Analytics™ 285129311
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Electrodos de pH para mediciones de superficie
- Para pequeñas cantidades de muestra
- Para agua ultrapura y emulsiones o mediciones en muestras semisólidas
- Disponibles como electrodos redox y electrodo de conductividad para medios con bajo contenido iónico
Especificaciones
Electrodo redox Rx 31 | |
Diafragma cerámico | |
Electrodo combinado de pH | |
Cilindro | |
De -5 °C a +100 °C | |
12 mm |
Cabezal de enchufe | |
Vidrio | |
Ag/AgCl | |
BlueLine 31 R | |
120 mm |