Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine con membrana de cono
Con cuerpo de vidrio con membrana de forma cónica sólida, este sistema de referencia Ag/AgCl es ideal para aplicaciones universales.
Marca: SI Analytics™ 285129147
Detalles adicionales : Peso : 0.17100kg
Descripción
- Sistema de referencia Ag/AgCl con cuerpo de vidrio resistente con membrana con forma cónica resistente
- Para aplicaciones universales
- Electrolito de 3 mol/l de KCI
- Con cable fijo de 1 m, Ø = 5 mm, conector DIN o BNC y conector de tipo banana de 4 mm
- SCHOTT Instruments™ BlueLine 14 pH (conector DIN + banana, cable fijo)
Especificaciones
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm | |
Vidrio | |
Electrodo combinado de pH | |
Cono | |
De -5 °C a +100 °C | |
12 mm |
Diafragma de platino | |
De 0 a 14 | |
Ag/AgCl | |
Blueline 14 PH | |
120 mm |