Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine con membrana de cono
Con cuerpo de vidrio con membrana de forma cónica sólida, este sistema de referencia Ag/AgCl es ideal para aplicaciones universales.
Marca: SI Analytics™ 285129171
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Disponible en varios tipos de conexión
- Electrodo de electrolito líquido
- Para mediciones exigentes
- Longitud de eje de 120 mm
- Membrana cónica de vidrio tipo A
Especificaciones
BNC | |
Vidrio | |
Electrodo combinado de pH | |
Cono | |
De -5 °C a +100 °C | |
12 mm |
Diafragma de platino | |
De 0 a 14 | |
Ag/AgCl | |
Blueline 17 PH | |
120 mm |