Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wrap, 50 gsm
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
Marca: Keystone Cleanroom Products KCRP-300-5454
Detalles adicionales : Peso : 12.78680kg
Descripción
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 8
- Limpio; sin celulosa
- Material fuerte y resistente a desgarros de 50 gsm
- Tejido suave y drapeado
- Una amplia gama de tamaños disponibles significa menos corte
- La barrera hidrófoba permite la esterilización de gases, pero evita la entrada de líquidos y microbios
- Subenvasados en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas con número de lote y fecha de fabricación para una trazabilidad completa
- Certificado de conformidad enviado con cada envío
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
Envoltorio de esterilización, Heavy Duty | |
COC | |
Tela de SMS | |
Sí | |
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in) |
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
No estéril | |
De 121 °C a 125 °C |