Learn More
Invitrogen™ Kit de vector de expresión de ARNi miR inducible Pol II BLOCK-iT™ con EmGFP
Kit de vector de expresión de ARNi miR inducible Pol II BLOCK-iT™ con EmGFP
Marca: Invitrogen™ K493900
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Descripción
Los kits de vectores de expresión de ARNi miR Pol II BLOCK-iT™ combinan las ventajas de los vectores de ARNi tradicionales (expresión estable y capacidad para utilizar la inserción viral) con las capacidades para la expresión específica de tejidos y la reducción de varios objetivos de la misma transcripción. Los kits de vectores de expresión de ARNi miR Pol II BLOCK-iT™ y los sistemas de expresión de ARNi miR Pol II lentiviral BLOCK-iT™ se han diseñado para expresar miARN artificiales concebidos para alcanzar un 100 % de homología con la secuencia objetivo y dar lugar a una escisión específica. Con el galardonado diseñador de ARNi BLOCK-iT™ de Invitrogen’, más del 70 % de las construcciones producen más de un 70 % de reducción. La familia de vectores de la expresión Invitrogen Pol II incluye:–Fuerte expresión del promotor inmediato-precoz del CMV, con la opción de utilizar promotores específicos de tejidos u otros promotores regulados a través de la recombinación MultiSite Gateway™.
–Compatibilidad con muchos de los vectores de destino (DEST) Gateway™ de Invitrogen’ para la expresión génica de los vectores.
–Capacidad para controlar el inicio de la respuesta de ARNi con un nuevo kit de vectores de expresión de ARNi miR Pol II BLOCK-iT™ con EmGFP.
–Un nuevo vector de destino en el sistema de expresión de ARNi miR Pol III lentiviral HiPerform™ BLOCK-iT™ con EmGFP. El nuevo vector contiene una secuencia estabilizante de ARNm (WPRE) y una secuencia de importación nuclear (cPPT) que generan hasta 5 veces más titulaciones de virus y niveles de expresión de EmGFP. Además, la resistencia a la blasticidina se expresa desde el promotor Pgk-1 de ratón para evitar la parada después de múltiples pasajes.
–La expresión co-cistrónica de esmeralda GFP (EmGFP) da como resultado una correlación de la expresión de la EmGFP con la actividad de reducción de su ARNi miR.
–Expresión de más de un ARNi miR diseñado en la misma transcripción, lo que permite la reducción de varios genes de forma simultánea y la generación de fenotipos sintéticos
El nuevo kit de vector de expresión de ARNi miR Pol II inducible BLOCK-iT™ con EmGFP ofrece la capacidad de regular experimentos ARNi. Este kit contiene el vector pT-REx-DEST30 Gateway™, que tras aplicar sencillas técnicas de clonación y transporte, produce un vector de expresión ARNi miR adecuado para la reducción inducible. El vector pT-REx-DEST30 Gateway™ contiene el promotor CMV con dos copias de la secuencia del operador de tetraciclina (tetO2), lo que permite una expresión de alto nivel y regulada. Esto permite el estudio de la pérdida de función en una línea celular transfectada de forma estable incluso si el gen de interés es esencial. Además, la inducción de la expresión de ARNi miR puede ser detenida para que los cambios fenotípicos puedan ser medidos durante la recuperación de la función génica.
Para una variedad de opciones de expresión, el casete ARNi miR, que contiene EmGFP (solo vector miR pcDNA™6.2-GW/EmGFP), las regiones de flanqueo de miR y un miARN homólogo al objetivo de interés, se pueden mover fácilmente a una variedad de vectores DEST. Esto ocurre a través de reacciones de recombinación Gateway™ en las que el casete ARNi miR se transfiere a un vector pDONR™ (reacción BP) y luego a un vector DEST (reacción LR) de elección. El sistema HiPerform™ dispone del nuevo vector de destino pLenti6.4/RF R2/V5-DEST para titulaciones de virus altas y expresión de EmGFP.
Especificaciones
El kit de vectores de expresión de ARNi miR inducible Pol II BLOCK-iTTM con EmGFP contiene una caja de clonación con pcDNA™6.2-GW/EmGFP-miR linealizado, tampón de recocido 10X, ligasa de ADN T4, tampón de ligación de ADN 5X, oligo de control lacZ, plásmido de control lacZ, plásmido de control negativo, agua sin ADNasa/ARNasa y primers de secuenciación directa e inversa. Este kit también contiene el kit de vector pT-REx-DEST30 Gateway™ (incluye los vectores pT-REx-DEST30 y pT-REx/GW-30/lacZ), y el módulo regulador T-RExTM (incluye pcDNA™6/TR y tetraciclina). Se incluyen los kits Gateway™ LR y BP Clonase™, blasticidina y pDONRTM221. Almacenar los vectores, tampones, plásmidos y oligonucleótidos de control, antibióticos, kits de clonación, agua y primers de secuenciación a –20° C. La caja One Shot™ contiene reactivos de transformación que incluyen 21 alícuotas de 50 μ l de E. coli químicamente competente TOP10 One Shot&tr | |
20 | |
Kit de vector de expresión de ARNi miR inducible Pol II BLOCK-iT™ con EmGFP | |
Kit |
Kit de vector de expresión de ARNi miR inducible Pol II BLOCK-iT™ con EmGFP, 20 reacciones, líquido, promotor CMV/TO, método de entrega de transfección, método de clonación Gateway™, tipo de vectores de ARNi BLOCK-it, sistema inducible, indicador GFP (EmGFP), | |
ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante y ARNi basado en vectores | |
Vectores de ARNi BLOCK-iT |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.