Learn More
BRAND™ Tubo de bureta de repuesto para bureta automática compacta BLAUBRAND™
El tubo de bureta de repuesto BLAUBRAND™ es adecuado para su uso con una bureta automática compacta.
63.50€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Bureta automática compacta |
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
Tipo | Tubo de bureta de repuesto |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10432812
|
BRAND™
23843 |
10 ml |
63.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10483382
|
BRAND™
23848 |
50 ml |
63.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10275512
|
BRAND™
23846 |
25 ml |
63.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
- Vidrio ámbar
Especificaciones
Ámbar | |
Bureta automática compacta | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Tubo de bureta de repuesto |