Learn More
BRAND™ Tubo de bureta de repuesto para bureta automática compacta BLAUBRAND™
El tubo de bureta de repuesto BLAUBRAND™ es adecuado para su uso con una bureta automática compacta.
Marca: BRAND™ 23843
56.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato 3.3
- Vidrio ámbar
Especificaciones
Ámbar | |
Bureta automática compacta | |
Tubo de bureta de repuesto |
10 ml | |
Vidrio de borosilicato 3.3 |