Learn More
BRAND™ Buretas compactas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™
Rápida de desmontar y fácil de limpiar. Las buretas compactas de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ también son fáciles de reparar porque todos los componentes individuales son reemplazables.
Marca: BRAND™ 13916
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Incluye llave de paso de PTFE extraíble
- Rápida de desmontar y fácil de limpiar.
- Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables.
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3 según DIN EN ISO 385).
- Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Tira Schellbach.
Especificaciones
25 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Llave de paso de PTFE extraíble | |
±0,03 ml | |
DIN EN ISO 385, USP |
800 mm | |
0,05 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Clase AS |