Learn More
Uvex Black/Silver 65579 Low Shoe - Width 12
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
129.00€
Especificaciones
Color Plata, Negro
Material Microvelour
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17282091
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557935
35 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17292091
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557936
36 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17202101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557937
37 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17212101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557938
38 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17222101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557939
39 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17232101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557940
40 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17242101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557941
41 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17252101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557942
42 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17262101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557943
43 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17272101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557944
44 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17282101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557945
45 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17292101
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557946
46 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17202111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557947
47 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17212111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557948
48 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17222111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557949
49 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17232111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557950
50 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17242111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557951
51 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17252111
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6557952
52 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Uvex 1 Print Shoe 6557.9 S2 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Lightweight and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Made with new developed technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
  • Breathable, water-resistant, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
    • Normal laces also provided
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6557.9
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Plata, Negro
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S2